Key Documents
SAB1412450
Sigma-Aldrich
ANTI-IRAK3 antibody produced in mouse
clone 1F1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
ASRT5, FLJ13601, IRAK-M, IRAK3, IRAKM
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1F1, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 36.63 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... IRAK3(11213)
Inmunógeno
IRAK3 (AAH57800, 497 a.a. ~ 596 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
RIDRMTQKTPFECSQSEVMFLSLDKKPESKRNEEACNMPSSSCEESWFPKYIVPSQDLRPYKVNIDPSSEAPGHSCRSRPVESSCSSKFSWDEYEQYKKE
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable