SAB1412434
ANTI-CSNK1G2 antibody produced in mouse
clone 2E6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
CK1g2, CSNK1G2
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2E6, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 71.39 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CSNK1G2(1455)
Inmunógeno
Sequence
MDFDKKGGKGETEEGRRMSKAGGGRSSHGIRSSGTSSGVLMVGPNFRVGKKIGCGNFGELRLGKNLYTNEYVAIKLEPIKSRAPQLHLEYRFYKQLSATEGVPQVYYFGPCGNYNAMVLELLGPSLEDLFDLCDRTFTLKTVLMIAIQLITRMEYVHTKSLIYRDVKPENFLVGRPGTKRQHAIHIIDFGLAKEYIDPETKKHIPYREHKSLTGTARYMSINTHLGKEQSRRDDLEALGHMFMYFLRGSLPWQGLKADTLKERYQKIGDTKRATPIEVLCENFPEEMATYLRYVRRLDFFEKPDYDYLRKLFTDLFDRSGFVFDYEYDWAGKPLPTPIGTVHTDLPSQPQLRDKTQPHSKNQALNSTNGELNADDPTAGHSNAPITAPAEVEVADETKCCCFFKRRKRKSLQRHK
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable