SAB1412414
ANTI-MEOX1 antibody produced in mouse
clone 3D6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
MEOX1, MOX1
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3D6, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 35.41999 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... MEOX1(4222)
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
TEQHPAFPQSPNWHFPVSDARRRPNSGPAGGSKEMGTSSLGLVDTTGGPGDDYGVLGSTANETEKKSSRRRKESSDNQENRGKPEGSSK*
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable