SAB1412365
ANTI-TLR6 antibody produced in mouse
clone 4F4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
CD286, TLR6
About This Item
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
4F4, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 39.93 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TLR6(10333)
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
kttlkaltie hitnqvflfs qtalytvfse mnimmltisd tpfihmlcph apstfkflnf tqnvftdsif ekcstlvkle tlilqknglk dlfkvglmtk dmpsleildv swnslesgrh kenctwvesi
Forma física
Not finding the right product?
Try our Herramienta de selección de productos.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable