SAB1412228
ANTI-TSC22D4 antibody produced in mouse
clone 1C12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
THG-1, THG1, TSC22D4
About This Item
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1C12, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 68.97 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TSC22D4(81628)
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
MSGGKKKSSFQITSVTTDYEGPGSPGASDPPTPQPPTGPPPRLPNGEPSPDPGGKGTPRNGSPPPGAPSSRFRVVKLPHGLGEPYRRGRWTCVDVYERDLEPHSFGGLLEGIRGASGGAGGRSLDSRLELASLGLGAPTPPSGLSQGPTSWLRPPPTSPGPQARSFTGGLGQLVVPSKAKAEKPPLSASSPQQRPPEPETGESAGTSRAATPLPSLRVEAEAGGSGARTPPLSRRKAVDMRLRMELGAPEEMGQVPPLDSRPSSPALYFTHDASLVHKSPDPFGAVAAQKFSLAHSMLAISGHLDSDDDSGSGSLVGIDNKIEQAMDLVKSHLMFAVREEVEVLKEQIRELAERNAALEQENGLLRALASPEQLAQLPSSGVPRLGPPAPNGPSV
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)