Documentos
SAB1412108
Sigma-Aldrich
ANTI-TNIK antibody produced in mouse
clone 3D4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
TNIK
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3D4, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 37.73 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TNIK(23043)
Descripción general
Germinal center kinases (GCKs), such as TNIK, are characterized by an N-terminal kinase domain and a C-terminal GCK domain that serves a regulatory function (Fu et al., 1999 [PubMed 10521462]).[supplied by OMIM
Inmunógeno
TNIK (AAH55427, 1 a.a. ~ 110 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MKKVTDYSSSSEESESSEEEEEDGESETHDGTVAVSDIPRLIPTGAPGSNEQYNVGMVGTHGLETSHADSFSGSISREGTLMIRETSGEKKRSGHSDSNGFAGHINLPDL
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Not finding the right product?  
Try our Herramienta de selección de productos.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable