SAB1412022
ANTI-EMX2 antibody produced in mouse
clone 4D8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
EMX2
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
4D8, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 36.52 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
isotipo
IgG2bκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... EMX2(2018)
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
HSPHPLFASQQRDPSTFYPWLIHRYRYLGHRFQGNDTSPESFLLHNALARKPKRIRTAFSPSQLLRLEHAFEKNHYVVGAERKQLAHSLSLTETQVKV
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable