Documentos clave
SAB1411832
Sigma-Aldrich
ANTI-TSH antibody produced in mouse
clone 1H2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
TSH
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1H2, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG2aκ
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TSHB(7252)
Inmunógeno
Native purified Thyroid Stimulating Hormone from human pituitary glands.
Mouse monoclonal antibody raised against Thyroid Stimulating Hormone.
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)