Documentos clave
SAB1411774
Sigma-Aldrich
Anti-ESF1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
ABTAP, C20orf6, FLJ20368, HDCMC28P, bA526K24.1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 93.61 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ESF1(51575)
Categorías relacionadas
Inmunógeno
ESF1 (AAI46543.1, 1 a.a. ~ 851 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSSKQEIMSDQRFRRVAKDPRFWEMPEKDRKVKIDKRFRAMFHDKKFKLNYAVDKRGRPISHSTTEDLKRFYDLSDSDSNLSGEDSKALSQKKIKKKKTQTKKEIDSKNLVEKKKETKKANHKGSENKTDLDNSIGIKKMKTSCKFKIDSNISPKKDSKEFTQKNKKEKKNIVQHTTDSSLEEKQRTLDSGTSEIVKSPRIECSKTRREMQSVVQLIMTRDSDGYENSTDGEMCDKDALEEDSESVSEIGSDEESENEITSVGRASGDDDGSEDDEEEDEDEEEDEDEDSEDDDKSDSGPDLARGKGNIETSSEDEDDTADLFPEESGFEHAWRELDKDAPRADEITRRLAVCNMDWDRLKAKDLLALFNSFKPKGGVIFSVKIYPSEFGKERMKEEQVQGPVELLSIPEDAPEKDWTSREKLRDYQFKRLKYYYAVVDCDSPETASKIYEDCDGLEFESSCSFIDLRFIPDDITFDDEPKDVASEVNLTAYKPKYFTSAAMGTSTVEITWDETDHERITMLNRKFKKEELLDMDFQAYLASSSEDEEEIEEELQGDDGVNVEEDGKTKKSQKDDEEQIAKYRQLLQVIQEKEKKGKENDMEMEIKWVPGLKESAEEMVKNKLEGKDKLTPWEQFLEKKKEKKRLKRKQKALAEEASEEELPSDVDLNDPYFAEEVKQIGINKKSVKSAKDGTSPEEEIEIERQKAEMALLMMDEDEDSKKHFNYNKIVEHQNLSKKKKKQLMKKKELIEDDFEVNVNDARFQAMYTSHLFNLDPSDPNFKKTKAMEKILEEKARQRERKEQELTQAIKKKESEIEKESQRKSIDPALSMLIKSIKTKTEQFQARKKQKVK
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Alexander Deryabin et al.
Cells, 13(4) (2024-02-23)
Ribosome biogenesis is essential for the functioning of living cells. In higher eukaryotes, this multistep process is tightly controlled and involves a variety of specialized proteins and RNAs. This pool of so-called ribosome biogenesis factors includes diverse proteins with enzymatic