Documentos clave
SAB1411502
Sigma-Aldrich
Anti-SLA2 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
C20orf156, FLJ21992, MGC49845, SLAP-2, SLAP2
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 28.6 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SLA2(84174)
Descripción general
This gene encodes a member of the SLAP family of adapter proteins. The encoded protein may play an important receptor-proximal role in downregulating T and B cell-mediated responses and inhibits antigen receptor-induced calcium mobilization. This protein interacts with Cas-Br-M (murine) ecotropic retroviral transforming sequence c. Two transcript variants encoding distinct isoforms have been identified for this gene. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
SLA2 (NP_115590.1, 1 a.a. ~ 261 a.a) full-length human protein.
Sequence
MGSLPSRRKSLPSPSLSSSVQGQGPVTMEAERSKATAVALGSFPAGGPAELSLRLGEPLTIVSEDGDWWTVLSEVSGREYNIPSVHVAKVSHGWLYEGLSREKAEELLLLPGNPGGAFLIRESQTRRGSYSLSVRLSRPASWDRIRHYRIHCLDNGWLYISPRLTFPSLQALVDHYSELADDICCLLKEPCVLQRAGPLPGKDIPLPVTVQRTPLNWKELDSSLLFSEAATGEESLLSEGLRESLSFYISLNDEAVSLDDA
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)