SAB1411120
Anti-PSMB8 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
D6S216, D6S216E, LMP7, MGC1491, PSMB5i, RING10, beta5i
About This Item
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 29.8 kDa
reactividad de especies
human, mouse
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PSMB8(5696)
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
MLIGTPTPRDTTPSSWLTSSLLVEAAPLDDTTLPTPVSSGCPGLEPTEFFQSLGGDGERNVQIEMAHGTTTLAFKFQHGVIAAVDSRASAGSYISALRVNKVIEINPYLLGTMSGCAADCQYWERLLAKECRLYYLRNGERISVSAASKLLSNMMCQYRGMGLSMGSMICGWDKKGPGLYYVDEHGTRLSGNMFSTGSGNTYAYGVMDSGYRPNLSPEEAYDLGRRAIAYATHRDSYSGGVVNMYHMKEDGWVKVESTDVSDLLHQYREANQ
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)