Saltar al contenido
SAB1410162
Anti-HRASLS3 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
AdPLA, H-REV107-1, HRASLS3, HREV107, HREV107-3, MGC118754
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IF, WB
Citations:
-
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen 17.9 kDa
species reactivity
human
technique(s)
immunofluorescence: suitable, western blot: 1 μg/mL
NCBI accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... HRASLS3(11145)
Immunogen
HRASLS3 (AAH01387.1, 1 a.a. ~ 162 a.a) full-length human protein.
Sequence
MRAPIPEPKPGDLIEIFRPFYRHWAIYVGDGYVVHLAPPSEVAGAGAASVMSALTDKAIVKKELLYDVAGSDKYQVNNKHDDKYSPLPCSKIIQRAEELVGQEVLYKLTSENCEHFVNELRYGVARSDQVRDVIIAASVAGMGLAAMSLIGVMFSRNKRQKQ
Physical form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Still not finding the right product?
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)