Documentos clave
SAB1410029
Sigma-Aldrich
Anti-RBM19 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
DKFZp586F1023, KIAA0682, NPO
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 107.3 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... RBM19(9904)
Descripción general
This gene encodes a nucleolar protein that contains six RNA-binding motifs. The encoded protein may be involved in regulating ribosome biogenesis. Multiple alternatively spliced variants, encoding the same protein, have been identified
Inmunógeno
RBM19 (NP_057280.1, 1 a.a. ~ 960 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSRLIVKNLPNGMKEERFRQLFAAFGTLTDCSLKFTKDGKFRKFGFIGFKSEEEAQKAQKHFNKSFIDTSRITVEFCKSFGDPAKPRAWSKHAQKPSQPKQPPKDSTTPEIKKDEKKKKVAGQLEKLKEDTEFQEFLSVHQRRAQAATWANDGLDAEPSKGKSKPASDYLNFDSDSGQESEEEGAGEDLEEEASLEPKAAVQKELSDMDYLKSKMVKAGSSSSSEEEESEDEAVHCDEGSEAEEEDSSATPVLQERDSKGAGQEQGMPAGKKRPPEARAETEKPANQKEPTTCHTVKLRGAPFNVTEKNVMEFLAPLKPVAIRIVRNAHGNKTGYIFVDFSNEEEVKQALKCNREYMGGRYIEVFREKNVPTTKGAPKNTTKSWQGRILGENEEEEDLAESGRLFVRNLPYTSTEEDLEKLFSKYGPLSELHYPIDSLTKKPKGFAFITFMFPEHAVKAYSEVDGQVFQGRMLHVLPSTIKKEASEDASALGSSSYKKKKEAQDKANSASSHNWNTLFMGPNAVADAIAQKYNATKSQVFDHETKGSVAVRVALGETQLVQEVRRFLIDNGVSLDSFSQAAAERSKTVILVKNLPAGTLAAELQETFGHFGSLGRVLLPEGGITAIVEFLEPLEARKAFRHLAYSKFHHVPLYLEWAPVGVFSSTAPQKKKLQDTPSEPMEKDPAEPETVPDGETPEDENPTEEGADNSSAKMEEEEEEEEEEEESLPGCTLFIKNLNFDTTEEKLKEVFSKVGTVKSCSISKKKNKAGVLLSMGFGFVEYRKPEQAQKALKQLQGHVVDGHKLEVRISERATKPAVTLARKKQVPRKQTTSKILVRNIPFQAHSREIRELFSTFGELKTVRLPKKMTGTGTHRGFGFVDFLTKQDAKRAFNALCHSTHLYGRRLVLEWADSEVTLQALRQKTAAHFHEPPKKKRSVVLDEILEQLEGSDSDSEEQTLQL
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)