Documentos
SAB1409894
Sigma-Aldrich
Anti-COL25A1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
CLAC, CLACP
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 51.2 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... COL25A1(84570)
Descripción general
COL25A1 is a brain-specific membrane-bound collagen. Proteolytic processing releases CLAC, a soluble form of COL25A1 containing the extracellular collagen domains that associates with senile plaques in Alzheimer disease (AD; MIM 104300) brains (Osada et al., 2005 [PubMed 15615705]).[supplied by OMIM
Inmunógeno
COL25A1 (AAH36669.1, 1 a.a. ~ 496 a.a) full-length human protein.
Sequence
MLLKKHAGKGGGREPRSEDPTPAEQHCARTMPPCAVLAALLSVVAVVSCLYLGVKTNDLQARIAALESAKGAPSIHLLPDTLDHLKTMVQEKVERLLAQKSYEHMAKIRIAREAPSECNCPAGPPGKRGKRGRRGESGPPGQPGPQGPPGPKGDKGEQGDQGPRGPLGPPGQKGSIGAPGIPGMNGQKGEPGLPGAVGQNGIPGPKGEPGEQGEKGDAGENGPKGDTGEKGDPGSSAAGIKGEPGESGRPGQKGEPGLPGLPGLPGIKGEPGFIGPQGEPGLPGLPGTKGERGEAGPPGRGERGEPGAPGPKGKQGESGTRGPKGSKGDRGEKGDSGAQGPRGPPGQKGDQGATEIIDYNGNLHEALQRITTLTVTGPPGPPGPQGLQGTKGEQGSPGIPGMDGEQGLKGSKGDMGDPGSQWNERRKRRFWNAGSTGSFYHRPTRPTRSPWPTWPHGTSWTSWTKGSIWLRRKARIPGYRWSYGTPWPCRSQRRKR
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable