Documentos
SAB1409696
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SNAPC4 antibody produced in mouse
clone 3F10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
FLJ13451, PTFalpha, SNAP190
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3F10, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 37.84 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SNAPC4(6621)
Inmunógeno
SNAPC4 (NP_003077, 53 a.a. ~ 162 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
PADPPISEEERWGEASNDEDDPKDKTLPEDPETCLQLNMVYQEVIQEKLAEANLLLAQNREQQEELMRDLAGSKGTKVKDGKSLPPSTYMGHFMKPYFKDKVTGVGPPAN
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable