SAB1409685
Monoclonal Anti-SMARCD2 antibody produced in mouse
clone 2C2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
BAF60B, CRACD2, PRO2451, Rsc6p
About This Item
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2C2, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 34.21 kDa
reactividad de especies
human, mouse, rat
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SMARCD2(6603)
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
RDFMLSFSTDPQDFIQEWLRSQRRDLKIITDVIGNPEEERRAAFYHQPWAQEAVGRHIFAKVQQRRQELEQVLGIRL
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable