Documentos
SAB1409654
Sigma-Aldrich
Anti-ATL2 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
ARL3IP2, ARL6IP2, FLJ23293, atlastin2
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 46.9 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ATL2(64225)
Inmunógeno
ATL2 (AAH53508.1, 1 a.a. ~ 412 a.a) full-length human protein.
Sequence
MDTQGAFDSQSTIKDCATVFALSTMTSSVQVYNLSQNIQEDDLQHLQLFTEYGRLAMEEIYQKPFQTLMFLIRDWSYPYEHSYGLEGGKQFLEKRLQVKQNQHEELQNVRKHIHNCFSNLGCFLLPHPGLKVATNPSFDGRLKDIDEDFKRELRNLVPLLLAPENLVEKEISGSKVTCRDLVEYFKAYIKIYQGEELPHPKSMLQATAEANNLAAVAGARDTYCKSMEQVCGGDKPYIAPSDLERKHLDLKEVAIKQFRSVKKMGGDEFCRRYQDQLEAEIEETYANFIKHNDGKNIFYAARTPATLFAVMFAMYIISGLTGFIGLNSIAVLCNLVMGLALIFLCTWAYVKYSGEFREIGTVIDQIAETLWEQVLKPLGDNLMEENIRQSVTNSIKAGLTDQVSHHARLKTD
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Not finding the right product?  
Try our Herramienta de selección de productos.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable