SAB1409599
Monoclonal Anti-RBL2 antibody produced in mouse
clone 1F11, ascites fluid, solution
Sinónimos:
FLJ26459, P130, Rb2
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
ascites fluid
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1F11, monoclonal
formulario
solution
mol peso
antigen 32.56 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
isotipo
IgMκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... RBL2(5934)
Inmunógeno
Sequence
RKRRNSGSSDSRSHQNSPTELNKDRTSRDSSPVMRSSSTLPVPQPSSAPPTPTRLTGANSDM
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable