Key Documents
SAB1409415
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TAOK3 antibody produced in mouse
clone 1D8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
DKFZp666H245, DPK, FLJ31808, JIK, MAP3K18
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1D8, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 35.64 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TAOK3(51347)
Categorías relacionadas
Inmunógeno
TAOK3 (NP_057365.2, 809 a.a. ~ 898 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
LNAYQSKIKMQTEAQHERELQKLEQRVSLRRAHLEQKIEEELAALQKERSERIKNLLERQEREIETFDMESLRMGFGNLVTLDFPKEDYR
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable