Key Documents
SAB1409392
Sigma-Aldrich
Anti-HEBP1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
HBP, HEBP
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 21.1 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... HEBP1(50865)
Descripción general
The full-length protein encoded by this gene is an intracellular tetrapyrrole-binding protein. This protein includes a natural chemoattractant peptide of 21 amino acids at the N-terminus, which is a natural ligand for formyl peptide receptor-like receptor 2 (FPRL2) and promotes calcium mobilization and chemotaxis in monocytes and dendritic cells. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
HEBP1 (AAH16277.1, 1 a.a. ~ 189 a.a) full-length human protein.
Sequence
MLGMIKNSLFGSVETWPWQVLSKGDKEEVAYEERACEGGKFATVEVTDKPVDEALREAMPKVAKYAGGTNDKGIGMGMTVPISFAVFPNEDGSLQKKLKVWFRIPNQFQSDPPAPSDKSVKIEEREGITVYSMQFGGYAKEADYVAQATRLRAALEGTATYRGDIYFCTGYDPPMKPYGRRNEIWLLKT
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable