SAB1409315
Monoclonal Anti-MAP3K4 antibody produced in mouse
clone 6A12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
FLJ42439, KIAA0213, MAPKKK4, MEKK4, MTK1, PRO0412
About This Item
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
6A12, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 36.63 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
proximity ligation assay: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... MAP3K4(4216)
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
AASRPSPSGGDSVLPKSISSAHDTRGSSVPENDRLASIAAELQFRSLSRHSSPTEERDEPAYPRGDSSGSTRRSWELRTLISQSKDTASKLGPIEAIQKS
Forma física
Not finding the right product?
Try our Herramienta de selección de productos.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable