Documentos clave
SAB1409242
Sigma-Aldrich
Anti-IL3 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
IL-3, MCGF, MGC79398, MGC79399, MULTI-CSF
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 17.2 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... IL3(3562)
Descripción general
The protein encoded by this gene is a potent growth promoting cytokine. This cytokine is capable of supporting the proliferation of a broad range of hematopoietic cell types. It is involved in a variety of cell activities such as cell growth, differentiation and apoptosis. This cytokine has been shown to also possess neurotrophic activity, and it may be associated with neurologic disorders. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
IL3 (AAH69472.1, 1 a.a. ~ 152 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSRLPVLLLLQLLVRPGLQAPMTQTTPLKTSWVNCSNMIDEIITHLKQPPLPLLDFNNLNGEDQDILMENNLRRPNLEAFNRAVKSLQNASAIESILKNLLPCLPLATAAPTRHPIHIKDGDWNEFRRKLTFYLKTLENAQAQQTTLSLAIF
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)