Documentos
SAB1409088
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ANKRD17 antibody produced in mouse
clone 1D8, ascites fluid, solution
Sinónimos:
FLJ22206, GTAR, KIAA0697, NY-BR-16
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
ascites fluid
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1D8, monoclonal
formulario
solution
mol peso
antigen 37.07 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ANKRD17(26057)
Categorías relacionadas
Descripción general
This gene encodes a protein with ankyrin repeats, which are associated with protein-protein interactions. Studies in mice suggest that this protein is involved in liver development. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
ANKRD17 (NP_115593, 2501 a.a. ~ 2603 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
ERDSTGIVTPSGTFHQHVPAGYMDFPKVGGMPFSVYGNAMIPPVAPIPDGAGGPIFNGPHAADPSWNSLIKMVSSSTENNGPQTVWTGPWAPHMNSVHMNQLG
Forma física
Clear solution
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable