SAB1409069
Anti-ARMC8 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
HSPC056, MGC10058, MGC4880, S863-2
About This Item
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 43 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ARMC8(25852)
Inmunógeno
Sequence
MEVTASSRHYVDRLFDPDPQKVLQGVIDMKNAVIGNNKQKANLIVLGAVPRLLYLLQQETSSTELKTECAVVLGSLAMGTENNVKSLLDCHIIPALLQGLLSPDLKFIEACLRCLRTIFTSPVTPEELLYTDATVIPHLMALLSRSRYTQEYICQIFSHCCKGPDHQTILFNHGAVQNIAHLLTSLSYKVRMQALKCFSVLAFENPQVSMTLVNVLVDGELLPQIFVKMLQRDKPIEMQLTSAKCLTYMCRAGAIRTDDNCIVLKTLPCLVRMCSKERLLEERVEGAETLAYLIEPDVELQRIASITDHLIAMLADYFKYPSSVSAITDIKRLDHDLKHAHELRQAAFKLYASLGANDEDIRKKVSLGEGRPPVLTASRQGVTST
Forma física
Not finding the right product?
Try our Herramienta de selección de productos.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable