SAB1409026
Anti-FNTA antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
FPTA, MGC99680, PGGT1A, PTAR2
Seleccione un Tamaño
Seleccione un Tamaño
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 26 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
MSCTVRDVYDYFRAVLQRDERSERAFKLTRDAIELNAANYTVWHFRRVLLKSLQKDLHEEMNYITAIIEEQPKNYQVWHHRRVLVEWLRDPSQELEFIADILNQDAKNYHAWQHRQWVIQEFKLWDNELQYVDQLLKEDVRNNSVWNQRYFVISNTTGYNDRAVLEREVQLVISFTCSFVTNMFACLPYLRHWGYSRSRSYPMELKEDRVLSGT
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)