Documentos
SAB1409009
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-FOXF2 antibody produced in mouse
clone 2C7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
FKHL6, FREAC2
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2C7, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 40.37 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... FOXF2(2295)
Categorías relacionadas
Descripción general
FOXF2 encodes forkhead box F2, one of many human homologues of the Drosophila melanogaster transcription factor forkhead. FOXF2 is expressed in lung and placenta, and has been shown to transcriptionally activate several lung-specific genes. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
FOXF2 (NP_001443, 207 a.a. ~ 340 a.a) full length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
YHRVVSGLGFGASLLPQGFDFQAPPSAPLGCHSQGGYGGLDMMPAGYDAGAGAPSHAHPHIECHSPYTSPAAHW
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Not finding the right product?  
Try our Herramienta de selección de productos.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable