Documentos clave
SAB1408931
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-GPR180 antibody produced in mouse
clone 1D8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
ITR
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1D8, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 36.74 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... GPR180(160897)
Descripción general
This gene encodes a protein that is a member of the G protein-coupled receptor superfamily. This protein is produced predominantly in vascular smooth muscle cells and may play an important role in the regulation of vascular remodeling. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
GPR180 (NP_851320.1, 21 a.a. ~ 120 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
QGKTLRGSFSSTAAQDAQGQRIGHFEFHGDHALLCVRINNIAVAVGKEAKLYLFQAQEWLKLQQSSHGYSCSEKLSKAQLTMTMNQTEHNLTVSQIPSPQ
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)