Documentos clave
SAB1408793
Sigma-Aldrich
Anti-UTP14A antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
KIAA0266, NY-CO-16, SDCCAG16, dJ537K23.3
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 88 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... UTP14A(10813)
Inmunógeno
UTP14A (NP_006640.2, 1 a.a. ~ 771 a.a) full-length human protein.
Sequence
MTANRLAESLLALSQQEELADLPKDYLLSESEDEGDNDGERKHQKLLEAISSLDGKNRRKLAERSEASLKVSEFNVSSEGSGEKLVLADLLEPVKTSSSLATVKKQLSRVKSKKTVELPLNKEEIERIHREVAFNKTAQVLSKWDPVVLKNRQAEQLVFPLEKEEPAIAPIEHVLSGWKARTPLEQEIFNLLHKNKQPVTDPLLTPVEKASLRAMSLEEAKMRRAELQRARALQSYYEAKARREKKIKSKKYHKVVKKGKAKKALKEFEQLRKVNPAAALEELEKIEKARMMERMSLKHQNSGKWAKSKAIMAKYDLEARQAMQEQLSKNKELTQKLQVASESEEEEGGTEDVEELLVPDVVNEVQMNADGPNPWMLRSCTSDTKEAATQEDPEQLPELEAHGVSESEGEERPVAEEEILLREFEERRSLRKRSELSQDAEPAGSQETKDSGSQEVLSELRVLSQKLKENHQSRKQKASSEGTIPQVQREEPAPEEEEPLLLQRPERVQTLEELEELGKEECFQNKELPRPVLEGQQSERTPNNRPDAPKEKKKKEQMIDLQNLLTTQSPSVKSLAVPTIEELEDEEERNHRQMIKEAFAGDDVIRDFLKEKREAVEASKPKDVDLTLPGWGEWGGVGLKPSAKKRRRFLIKAPEGPPRKDKNLPNVIINEKRNIHAAAHQVRVLPYPFTHHWQFERTIQTPIGSTWNTQRAFQKLTTPKVVTKPGHIINPIKAEDVGYRSSSRSDLSVIQRNPKRITTRHKKQLKKCSVD
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)