Documentos
SAB1408734
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TOPORS antibody produced in mouse
clone 5G9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
LUN, P53BP3, RP31, TP53BPL
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
5G9, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 37.62 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TOPORS(10210)
Inmunógeno
TOPORS (NP_005793, 98 a.a. ~ 205 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
SPDSKCPICLDRFDNVSYLDRCLHKFCFRCVQEWSKNKAECPLCKQPFDSIFHSVRAEDDFKEYVLRPSYNGSFVTPDRRFRYRTTLTRERNASVYSPSGPVNRRTTT
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable