SAB1408617
Anti-PFKFB1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
F6PK, HL2K, MGC116715, MGC116717, PFRX
About This Item
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~54.7 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PFKFB1(5207)
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
MSPEMGELTQTRLQKIWIPHSSGSSRLQRRRGSSIPQFTNSPTMVIMVGLPARGKTYISTKLTRYLNWIGTPTKVFNLGQYRREAVSYKNYEFFLPDNMEALQIRKQCALAALKDVHNYLSHEEGHVAVFDATNTTRERRSLILQFAKEHGYKVFFIESICNDPGIIAENIRQVKLGSPDYIDCDREKVLEDFLKRIECYEVNYQPLDEELDSHLSYIKIFDVGTRYMVNRVQDHIQSRTVYYLMNIHVTPRSIYLCRHGESELNIRGRIGGDSGLSVRGKQYAYALANFIQSQGISSLKVWTSRMKRTIQTAEALGVPYEQWKALNEIDAGVCEEMTYEEIQEHYPEEFALRDQDKYRYRYPKGESYEDLVQRLEPVIMELERQENVLVICHQAVMRCLLAYFLDKSSDELPYLKCPLHTVLKLTPVAYGCKVESIYLNVEAVNTHREKPENVDITREPEEALDTVPAHY
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable