Documentos
SAB1408548
Sigma-Aldrich
Anti-ART3 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
FLJ26404
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~42.7 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ART3(419)
Categorías relacionadas
Descripción general
ADP-ribosylation is a reversible posttranslational modification used to regulate protein function. ADP-ribosyltransferases, such as ART3, transfer ADP-ribose from NAD+ to the target protein, and ADP-ribosylhydrolases (see PARG; MIM 603501) reverse the reaction (Glowacki et al., 2002 [PubMed 12070318]).[supplied by OMIM
Inmunógeno
ART3 (NP_001170.2, 1 a.a. ~ 378 a.a) full-length human protein.
Sequence
MKTGHFEIVTMLLATMILVDIFQVKAEVLDMADNAFDDEYLKCTDRMEIKYVPQLLKEEKASHQQLDTVWENAKAKWAARKTQIFLPMNFKDNHGIALMAYISEAQEQTPFYHLFSEAVKMAGQSREDYIYGFQFKAFHFYLTRALQLLRKPCEASSKTVVYRTSQGTSFTFGGLNQARFGHFTLAYSAKPQAANDQLTVLSIYTCLGVDIENFLDKESERITLIPLNEVFQVSQEGAGNNLILQSINKTCSHYECAFLGGLKTENCIENLEYFQPIYVYNPGEKNQKLEDHSEKNWKLEDHGEKNQKLEDHGVKILEPTQIPEDKSQGNINNPTPGPVPVPGPKSHPSASSGKLLLPQFGMVIILISVSAINLFVAL
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable