Documentos clave
SAB1408495
Sigma-Aldrich
Anti-RAB37 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
FLJ30284, FLJ32507
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~24.8 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... RAB37(326624)
Descripción general
Rab proteins are low molecular mass GTPases that are critical regulators of vesicle trafficking. For additional background information on Rab proteins, see MIM 179508.[supplied by OMIM
Inmunógeno
RAB37 (NP_001006639.1, 1 a.a. ~ 223 a.a) full-length human protein.
Sequence
MTGTPGAVATRDGEAPERSPPCSPSYDLTGKVMLLGDTGVGKTCFLIQFKDGAFLSGTFIATVGIDFRNKVVTVDGVRVKLQIWDTAGQERFRSVTHAYYRDAQALLLLYDITNKSSFDNIRAWLTEIHEYAQRDVVIMLLGNKADMSSERVIRSEDGETLAREYGVPFLETSAKTGMNVELAFLAIAKELKYRAGHQADEPSFQIRDYVESQKKRSSCCSFM
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)