Key Documents
SAB1408384
Sigma-Aldrich
Anti-ZNF385B antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
FLJ25270, ZFN533, ZNF533
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~39.3 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
Inmunógeno
ZNF385B (AAH38422.1, 1 a.a. ~ 369 a.a) full-length human protein.
Sequence
MMQPSLDIKPFMSFPVDSSSAVGLFPNFNTMDPVQKAVINHTFGVSIPPKKKQVISCNVCQLRFNSDSQAEAHYKGSKHAKKVKALDATKNKPKMVPSKDSAKANPSCSITPITGNNSDKSEDKGKLKASSSSQPSSSESGSFLLKSGTTPLPPGAATSPSKSTNGAPGTVVESEEEKAKKLLYCSLCKVAVNSLSQLEAHNTGSKHKTMVEARNGAGPIKSYPRPGSRLKMQNGSKGSGLQNKTFHCEICDVHVNSEIQLKQHISSRRHKDRVAGKPLKPKYSPYNKLQRSPSILAAKLAFQKDMMKPLAPAFLSSPLAAAAAVSSALSLPPRPSASLFQAPAIPPALLRPGHGPIRATPASILFAPY
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Kazutoshi Iijima et al.
European journal of immunology, 42(12), 3405-3415 (2012-09-05)
We previously identified zinc finger (ZF) protein ZNF385B as a molecule specifically expressed in Burkitt's lymphoma (BL) among hematologic malignancies. Here, we investigated ZNF385B expression in healthy B cells in a variety of hematological tissues by RT-PCR and immunohistochemistry. ZNF385B