SAB1408252
Anti-ZMYND19 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
MIZIP, RP11-48C7.4
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~26.4 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ZMYND19(116225)
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
MTDFKLGIVRLGRVAGKTKYTLIDEQDIPLVESYSFEARMEVDADGNGAKIFAYAFDKNRGRGSGRLLHELLWERHRGGVAPGFQVVHLNAVTVDNRLDNLQLVPWGWRPKAEETSSKQREQSLYWLAIQQLPTDPIEEQFPVLNVTRYYNANGDVVEEEENSCTYYECHYPPCTVIEKQLREFNICGRCQVARYCGSQCQQKDWPAHKKHCRERKRPFQHELEPER
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable