Documentos clave
SAB1408240
Sigma-Aldrich
Anti-FCRL1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
DKFZp667O1421, FCRH1, IFGP1, IRTA5, RP11-367J7.7
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~46.9 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... FCRL1(115350)
Descripción general
This gene encodes a member of the immunoglobulin receptor superfamily and is one of several Fc receptor-like glycoproteins clustered on the long arm of chromosome 1. The encoded protein contains three extracellular C2-like immunoglobulin domains, a transmembrane domain and a cytoplasmic domain with two immunoreceptor-tyrosine activation motifs. This protein may play a role in the regulation of cancer cell growth. Alternative splicing results in multiple transcript variants. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
FCRL1 (NP_443170.1, 1 a.a. ~ 429 a.a) full-length human protein.
Sequence
MLPRLLLLICAPLCEPAELFLIASPSHPTEGSPVTLTCKMPFLQSSDAQFQFCFFRDTRALGPGWSSSPKLQIAAMWKEDTGSYWCEAQTMASKVLRSRRSQINVHRVPVADVSLETQPPGGQVMEGDRLVLICSVAMGTGDITFLWYKGAVGLNLQSKTQRSLTAEYEIPSVRESDAEQYYCVAENGYGPSPSGLVSITVRIPVSRPILMLRAPRAQAAVEDVLELHCEALRGSPPILYWFYHEDITLGSRSAPSGGGASFNLSLTEEHSGNYSCEANNGLGAQRSEAVTLNFTVPTGARSNHLTSGVIEGLLSTLGPATVALLFCYGLKRKIGRRSARDPLRSLPSPLPQEFTYLNSPTPGQLQPIYENVNVVSGDEVYSLAYYNQPEQESVAAETLGTHMEDKVSLDIYSRLRKANITDVDYEDAM
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)