SAB1408180
Anti-COL23A1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
DKFZp434K0621
About This Item
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~30.7 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... COL23A1(91522)
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
MESRSGIQAGVRCRDLGSLQPPPLALKQFSSLSLPSSWDYRRLPPRCGFLFEVSETTNPPAGTNSRHTLTVKLDGLAKIRTAREAPSECVCPPGPPGRRGKPGRRGDPGPPGPLGLDGKPGLPGPKGEKGAPGDFGPRGDQGQDGAAGPPGPPGPPGARGPPGDTGKDGPRGAQGPAGPKGEPGQDGEMGPKGPPGPKGEPGVPGKKGDDGTPSQPGPPGPKGEPGSMGPRGENGVDGAPGPKGEPGHRGTDGAAGPRGDVRDPGLGSVSSCSQRLASSSKKNGSEPPPGCAGCPRPQGRAGRHSGDRL
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable