Documentos
SAB1408128
Sigma-Aldrich
Anti-FCRLA antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
FCRL, FCRL1, FCRLM1, FCRLX, FCRLb, FCRLc1, FCRLc2, FCRLd, FCRLe
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~40.7 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... FCRLA(84824)
Categorías relacionadas
Descripción general
Receptors for the Fc fragment of IgG, or FCGRs (see MIM 146790), are cell surface glycoproteins of the Ig superfamily (IgSF). These receptors mediate phagocytosis of IgG-coated pathogens and promote activation of effector cells, leading to inflammatory responses and antibody-mediated cellular cytotoxicity. All FCGR genes map to human chromosome 1. Additional genes in this region, including FREB, encode FCGR homologs that are selectively expressed in B cells and may be implicated in B-cell development and lymphomagenesis.[supplied by OMIM
Inmunógeno
FCRLA (NP_116127.3, 1 a.a. ~ 376 a.a) full-length human protein.
Sequence
MLKKISVGVAGDLNTVTMKLGCVLMAWALYLSLGVLWVAQMLLAASFETLQCEGPVCTEESSCHTEDDLTDAREAGFQVKAYTFSEPFHLIVSYDWLILQGPAKPVFEGDLLVLRCQAWQDWPLTQVTFYRDGSALGPPGPNREFSITVVQKADSGHYHCSGIFQSPGPGIPETASVVAITVQELFPAPILRAVPSAEPQAGSPMTLSCQTKLPLQRSAARLLFSFYKDGRIVQSRGLSSEFQIPTASEDHSGSYWCEAATEDNQVWKQSPQLEIRVQGASSSAAPPTLNPAPQKSAAPGTAPEEAPGPLPPPPTPSSEDPGFSSPLGMPDPHLYHQMGLLLKHMQDVRVLLGHLLMELRELSGHRKPGTTKATAE
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Not finding the right product?  
Try our Herramienta de selección de productos.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable