SAB1407815
Anti-KIAA1967 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
DBC-1, DBC1
About This Item
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~102.9 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... KIAA1967(57805)
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
MSQFKRQRINPLPGGRNFSGTASTSLLGPPPGLLTPPVATELSQNARHLQGGEKQRVFTGIVTSLHDYFGVVDEEVFFQLSVVKGRLPQLGEKVLVKAAYNPGQAVPWNAVKVQTLSNQPLLKSPAPPLLHVAALGQKQGILGAQPQLIFQPHRIPPLFPQKPLSLFQTSHTLHLSHLNRFPARGPHGRLDQGRSDDYDSKKRKQRAGGEPWGAKKPRHDLPPYRVHLTPYTVDSPICDFLELQRRYRSLLVPSDFLSVHLSWLSAFPLSQPFSLHHPSRIQVSSEKEAAPDAGAEPITADSDPAYSSKVLLLSSPGLEELYRCCMLFVDDMAEPRETPEHPLKQIKFLLGRKEEEAVLVGGEWSPSLDGLDPQADPQVLVRTAIRCAQAQTGIDLSGCTKWWRFAEFQYLQPGPPRRLQTVVVYLPDVWTIMPTLEEWEALCQQKAAEAAPPTQEAQGETEPTEQAPDALEQAADTSRRNAETPEATTQQETDTDLPEAPPPPLEPAVIARPGCVNLSLHGIVEDRRPKERISFEVMVLAELFLEMLQRDFGYRVYKMLLSLPEKVVSPPEPEKEEAAKEEATKEEEAIKEEVVKEPKDEAQNEGPATESEAPLKEDGLLPKPLSSGGEEEEKPRGEASEDLCEMALDPELLLLRDDGEEEFAGAKLEDSEVRSVASNQSEMEFSSLQDMPKELDPSAVLPLDCLLAFVFFDANWCGYLHRRDLERILLTLGIRLSAEQAKQLVSRVVTQNICQYRSLQYSRQEGLDGGLPEEVLFGNLDLLPPPGKSTKPGAAPTEHKALVSHNGSLINVGSLLQRAEQQDSGRLYLENKIHTLELKLEESHNRFSATEVTNKTLAAEMQELRVRLAEAEETARTAERQKSQLQRLLQELRRRLTPLQLEIQRVVEKADSWVEKEEPAPSN
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Not finding the right product?
Try our Herramienta de selección de productos.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable