Documentos clave
SAB1407747
Sigma-Aldrich
Anti-IFNK antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
RP11-27J8.1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~25.2 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... IFNK(56832)
Descripción general
This gene encodes a member of the type I interferon family. Type I interferons are a group of related glycoproteins that play an important role in host defenses against viral infections. This protein is expressed in keratinocytes and the gene is found on chromosome 9, adjacent to the type I interferon cluster. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
IFNK (Q9P0W0, 1 a.a. ~ 207 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSTKPDMIQKCLWLEILMGIFIAGTLSLDCNLLNVHLRRVTWQNLRHLSSMSNSFPVECLRENIAFELPQEFLQYTQPMKRDIKKAFYEMSLQAFNIFSQHTFKYWKERHLKQIQIGLDQQAEYLNQCLEEDENENEDMKEMKENEMKPSEARVPQLSSLELRRYFHRIDNFLKEKKYSDCAWEIVRVEIRRCLYYFYKFTALFRRK
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)