Documentos clave
SAB1407641
Sigma-Aldrich
Anti-ADI1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
APL1, ARD, FLJ10913, HMFT1638, MTCBP-1, MTCBP1, SIP-L, SIPL
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~21.5 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... ADI1(55256)
Descripción general
This gene encodes an enzyme that belongs to the aci-reductone dioxygenase family of metal-binding enzymes, which are involved in methionine salvage. This enzyme may regulate mRNA processing in the nucleus, and may carry out different functions depending on its localization. A pseudogene that is located on chromosome 20 has been defined for this gene. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
ADI1 (NP_060739.1, 1 a.a. ~ 179 a.a) full-length human protein.
Sequence
MVLAWYMDDAPGDPRQPHRPDPGRPVGLEQLRRLGVLYWKLDADKYENDPELEKIRRERNYSWMDIITICKDKLPNYEEKIKMFYEEHLHLDDEIRYILDGSGYFDVRDKEDQWIRIFMEKGDMVTLPAGIYHRFTVDEKNYTKAMRLFVGEPVWTAYNRPADHFEARGQYVKFLAQTA
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)