Documentos clave
SAB1407633
Sigma-Aldrich
Anti-EXDL2 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
C14orf114, DKFZp781A0133, DKFZp781L15100, FLJ10738
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~56.3 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... EXDL2(55218)
Categorías relacionadas
Inmunógeno
EXDL2 (NP_060669.1, 1 a.a. ~ 496 a.a) full-length human protein.
Sequence
MASPSGLCVLVRLPKLICGGKTLPRTLLDILADGTILKVGVGCSEDASKLLQDYGLVVRGCLDLRYLAMRQRNNLLCNGLSLKSLAETVLNFPLDKSLLLRCSNWDAETLTEDQVIYAARDAQISVALFLHLLGYPFSRNSPGEKNDDHSSWRKVLEKCQGVVDIPFRSKGMSRLGEEVNGEATESQQKPRNKKSKMDGMVPGNHQGRDPRKHKRKPLGVGYSARKSPLYDNCFLHAPDGQPLCTCDRRKAQWYLDKGIGELVSEEPFVVKLRFEPAGRPESPGDYYLMVKENLCVVCGKRDSYIRKNVIPHEYRKHFPIEMKDHNSHDVLLLCTSCHAISNYYDNHLKQQLAKEFQAPIGSEEGLRLLEDPERRQVRSGARALLNAESLPTQRKEELLQALREFYNTDVVTEEMLQEAASLETRISNENYVPHGLKVVQCHSQGGLRSLMQLESRWRQHFLDSMQPKHLPQQWSVDHNHQKLLRKFGEDLPIQLS
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)