Documentos clave
SAB1407631
Sigma-Aldrich
Anti-P15RS antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
FLJ10656, HsT3101, MGC19513, P15RS
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~32.9 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... RPRD1A(55197)
Categorías relacionadas
Descripción general
P15RS is upregulated in cells overexpressing cyclin-dependent kinase inhibitor p15(INK4b) (CDKN2B; MIM 600431) and may have a role in cell cycle regulation (Liu et al., 2002 [PubMed 12470661]).[supplied by OMIM
Inmunógeno
RPRD1A (AAH10136.1, 1 a.a. ~ 289 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSAFSEAALEKKLSELSNSQQSVQTLSLWLIHHRKHSRPIVTVWERELRKAKPNRKLTFLYLANDVIQNSKRKGPEFTKDFAPVIVEAFKHVSSETDESCKKHLGRVLSIWEERSVYENDVLEQLKQALYGDKKPRKRTYEQIKVDENENCSSLGSPSEPPQTLDLVRALQDLENAASGDAAVHQRIASLPVEVQEVSLLDKITDKESGERLSKMVEDACMLLADYNGRLAAEIDDRKQLTRMLADFLRCQKEALAEKEHKLEILDMGVSSNDVVTISIFFLLKINIKP
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)