Documentos clave
SAB1407359
Sigma-Aldrich
Anti-RABGEF1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
FLJ32302, RABEX5, rabex-5
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~56.9 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... RABGEF1(27342)
Descripción general
RABGEF1 forms a complex with rabaptin-5 (RABPT5; MIM 603616) that is required for endocytic membrane fusion, and it serves as a specific guanine nucleotide exchange factor for RAB5 (RAB5A; MIM 179512) (Horiuchi et al., 1997 [PubMed 9323142]).[supplied by OMIM
Inmunógeno
RABGEF1 (NP_055319.1, 1 a.a. ~ 491 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSLKSERRGIHVDQSDLLCKKGCGYYGNPAWQGFCSKCWREEYHKARQKQIQEDWELAERLQREEEEAFASSQSSQGAQSLTFSKFEEKKTNEKTRKVTTVKKFFSASSRVGSKKEIQEAKAPSPSINRQTSIETDRVSKEFIEFLKTFHKTGQEIYKQTKLFLEGMHYKRDLSIEEQSECAQDFYHNVAERMQTRGKVPPERVEKIMDQIEKYIMTRLYKYVFCPETTDDEKKDLAIQKRIRALRWVTPQMLCVPVNEDIPEVSDMVVKAITDIIEMDSKRVPRDKLACITKCSKHIFNAIKITKNEPASADDFLPTLIYIVLKGNPPRLQSNIQYITRFCNPSRLMTGEDGYYFTNLCCAVAFIEKLDAQSLNLSQEDFDRYMSGQTSPRKQEAESWSPDACLGVKQMYKNLDLLSQLNERQERIMNEAKKLEKDLIDWTDGIAREVQDIVEKYPLEIKPPNQPLAAIDSENVENDKLPPPLQPQVYAG
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable