Documentos clave
SAB1407318
Sigma-Aldrich
Anti-DUX3 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~19.4 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... DUX3(26582)
Descripción general
The human genome contains hundreds of repeats of the 3.3-kb family in regions associated with heterochromatin. The DUX gene family, including DUX3, resides within these 3.3-kb repeated elements (Beckers et al., 2001 [PubMed 11245978]). See DUX4 (MIM 606009).[supplied by OMIM
Inmunógeno
DUX3 (NP_036280.1, 1 a.a. ~ 170 a.a) full-length human protein.
Sequence
MALLTALDDTLPEEAQGPGRRMILLSTPSQSDALRACFERNLYPGIATKEQLAQGIDIPEPRVQIWFQNERSCQLRQHRRQSRPWPGRRDPQKGRRKRTAITGSQTALLLRAFEKDRFPGIPAREELARETGLPESRIQLWFQNRRARHWGQSGRAPTQASIRCNAAPIG
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)