Documentos clave
SAB1407289
Sigma-Aldrich
Anti-GIMAP2 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
DKFZp586D0824, HIMAP2, IMAP2, MGC24275
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~38 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... GIMAP2(26157)
Descripción general
This gene encodes a protein belonging to the GTP-binding superfamily and to the immuno-associated nucleotide (IAN) subfamily of nucleotide-binding proteins. In humans, the IAN subfamily genes are located in a cluster at 7q36.1. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
GIMAP2 (NP_056475.1, 1 a.a. ~ 337 a.a) full-length human protein.
Sequence
MDQNEHSHWGPHAKGQCASRSELRIILVGKTGTGKSAAGNSILRKQAFESKLGSQTLTKTCSKSQGSWGNREIVIIDTPDMFSWKDHCEALYKEVQRCYLLSAPGPHVLLLVTQLGRYTSQDQQAAQRVKEIFGEDAMGHTIVLFTHKEDLNGGSLMDYMHDSDNKALSKLVAACGGRICAFNNRAEGSNQDDQVKELMDCIEDLLMEKNGDHYTNGLYSLIQRSKCGPVGSDERVKEFKQSLIKYMETQRSYTALAEANCLKGALIKTQLCVLFCIQLFLRLIILWLCILHSMCNLFCCLLFSMCNLFCSLLFIIPKKLMIFLRTVIRLERKTPRL
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)