Documentos clave
SAB1407254
Sigma-Aldrich
Anti-LMOD1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
1D, 64kD, D1, FLJ55689, SM-LMOD
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~29.7 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... LMOD1(25802)
Categorías relacionadas
Descripción general
The leiomodin 1 protein has a putative membrane-spanning region and 2 types of tandemly repeated blocks. The transcript is expressed in all tissues tested, with the highest levels in thyroid, eye muscle, skeletal muscle, and ovary. Increased expression of leiomodin 1 may be linked to Graves′ disease and thyroid-associated ophthalmopathy. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
LMOD1 (AAH01755, 1 a.a. ~ 269 a.a) full-length human protein.
Sequence
MEELEKELDVVDPDGSVPVGLRQRNQTEKQSTGVYNREAMLNFCEKETKKLMQREMSMDESKQVETKTDAKNGEERGRDASKKALGPRRDSDLGKEPKRGGLKKSFSRDRDEAGGKSGEKPKEEKIIRGIDKGRVRAAVDKKEAGKDGRGEERAVATKKEEEKKGSDRNTGLSRDKDKKREEMKEVAKKEDDEKVKGGAPAAPPPPPPPLAPPLIMENLKNSLSPATQRKMGDKVLPAQEKNSRDQLLAAIRSSNLKQLKKVEVPKLLQ
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)