Documentos clave
SAB1407150
Sigma-Aldrich
Anti-CPEB3 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
conjugado:
unconjugated
application:
WB
clon:
polyclonal
reactividad de especies:
human
citations:
técnicas:
western blot: 1 μg/mL
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~75.9 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CPEB3(22849)
Categorías relacionadas
Inmunógeno
CPEB3 (AAH36444.1, 1 a.a. ~ 697 a.a) full-length human protein.
Sequence
MQDDLLMDKSKTQPQPQQQQRQQQQPQPESSVSEAPSTPLSSETPKPEENSAVPALSPAAAPPAPNGPDKMQMESPLLPGLSFHQPPQQPPPPQEPAAPGASLSPSFGSTWSTGTTNAVEDSFFQGITPVNGTMLFQNFPHHVNPVFGGTFSPQIGLAQTQHHQQPPPPAPAPQPAQPAQPPQAQPPQQRRSPASPSQAPYAQRSAAAAYGHQPIMTSKPSSSSAVAAAAAAAAASSASSSWNTHQSVNAAWSAPSNPWGGLQAGRDPRRAVGVGVGVGVGVPSPLNPISPLKKPFSSNVIAPPKFPRAAPLTSKSWMEDNAFWTDNGNNLLPFQDRSRPYDTFNLHSLENSLMDMIRTDHEPLKGKHYPPSGPPMSFADIMWRNHFAGRMGINFHHPGTDNIMALNNAFLDDSHGDQALSSGLSSPTRCQNGERVERYSRKVFVGGLPPDIDEDEITASFRRFGPLVVDWPHKAESKSYFPPKGYAFLLFQEESSVQALIDACLEEDGKLYLCVSSPIKDKPVQIRPWNLSDSDFVMDGSQPLDPRKTIFVGGVPRPLRAVELAMIMDRLYGGVCYAGIDTDPELKYPKGAGRVAFSNQQSYIAAISARFVQLQHNDIDKRVEVKPYVLDDQMCDECQGTRCGGKFAPFFCANVTCLQYYCEYCWASIHSRAGREFHKPLVKEGGDRPRHVPFRWS
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)