Documentos clave
SAB1407018
Sigma-Aldrich
Anti-NPC2 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
HE1, MGC1333, NP-C2
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~16.6 kDa
reactividad de especies
mouse, human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... NPC2(10577)
Descripción general
This gene encodes a protein containing a lipid recognition domain. The encoded protein may function in regulating the transport of cholesterol through the late endosomal/lysosomal system. Mutations in this gene have been associated with Niemann-Pick disease, type C2 and frontal lobe atrophy. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
NPC2 (NP_006423.1, 1 a.a. ~ 151 a.a) full-length human protein.
Sequence
MRFLAATFLLLALSTAAQAEPVQFKDCGSVDGVIKEVNVSPCPTQPCQLSKGQSYSVNVTFTSNIQSKSSKAVVHGILMGVPVPFPIPEPDGCKSGINCPIQKDKTYSYLNKLPVKSEYPSIKLVVEWQLQDDKNQSLFCWEIPVQIVSHL
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)