Documentos
SAB1407009
Sigma-Aldrich
Anti-BATF antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
B-ATF, BATF1, SFA-2, SFA2
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~14.1 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... BATF(10538)
Categorías relacionadas
Descripción general
The protein encoded by this gene is a nuclear basic leucine zipper protein that belongs to the AP-1/ATF superfamily of transcription factors. The leucine zipper of this protein mediates dimerization with members of the Jun family of proteins. This protein is thought to be a negative regulator of AP-1/ATF transcriptional events. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
BATF (NP_006390.1, 1 a.a. ~ 125 a.a) full-length human protein.
Sequence
MPHSSDSSDSSFSRSPPPGKQDSSDDVRRVQRREKNRIAAQKSRQRQTQKADTLHLESEDLEKQNAALRKEIKQLTEELKYFTSVLNSHEPLCSVLAASTPSPPEVVYSAHAFHQPHVSSPRFQP
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Not finding the right product?  
Try our Herramienta de selección de productos.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable