Documentos clave
SAB1406943
Sigma-Aldrich
Anti-RNF41 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
MGC45228, NRDP1, SBBI03
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~35.9 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... RNF41(10193)
Descripción general
The protein encoded by this gene contains a RING finger, a motif present in a variety of functionally distinct proteins and known to be involved in protein-protein and protein-DNA interactions. The specific function of this protein has not yet been determined. Three alternatively spliced transcript variants encoding two distinct isoforms have been reported. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
RNF41 (NP_005776.1, 1 a.a. ~ 317 a.a) full-length human protein.
Sequence
MGYDVTRFQGDVDEDLICPICSGVLEEPVQAPHCEHAFCNACITQWFSQQQTCPVDRSVVTVAHLRPVPRIMRNMLSKLQIACDNAVFGCSAVVRLDNLMSHLSDCEHNPKRPVTCEQGCGLEMPKDELPNHNCIKHLRSVVQQQQTRIAELEKTSAEHKHQLAEQKRDIQLLKAYMRAIRSVNPNLQNLEETIEYNEILEWVNSLQPARVTRWGGMISTPDAVLQAVIKRSLVESGCPASIVNELIENAHERSWPQGLATLETRQMNRRYYENYVAKRIPGKQAVVVMACENQHMGDDMVQEPGLVMIFAHGVEEI
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)